Imprimer
D(+)-Galactose
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
BIG1724-1KG BIG1724-500G BIG1724-5KG
APOSBIG1724-1KGEA 109 EUR
APOSBIG1724-1KG APOSBIG1724-500G APOSBIG1724-5KG
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 527
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356