Imprimer
D-Glucoronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 299 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formule: C₆H₁₀O₇
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166981
Numéro CAS: 6556-12-3