Imprimer
Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIG0124-10G BIG0124-100G BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA 24.8 EUR
APOSBIG0124-10G APOSBIG0124-100G APOSBIG0124-25G
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Point de fusion: 217…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9