Imprimer
L(-)-Xylose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0118-10G BIFS0118-5G
APOSBIFS0118-10GEA 79.9 EUR
APOSBIFS0118-10G APOSBIFS0118-5G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151096
Numéro CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1