Imprimer
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yl octadecyl phosphate, D-21266, NSC 639966, KRX 41, Perifosine
BIFK0035-10MG BIFK0035-1MG BIFK0035-50MG
APOSBIFK0035-10MGEA 109 EUR
APOSBIFK0035-10MG APOSBIFK0035-1MG APOSBIFK0035-50MG
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate
Formule: C₂₅H₅₂NO₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00927554
Numéro CAS: 157716-52-4