Imprimer
Neratinib base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
BIFK0031-10MG BIFK0031-5MG
APOSBIFK0031-10MGEA 24.8 EUR
APOSBIFK0031-10MG APOSBIFK0031-5MG
Neratinib base libre ≥99%
Neratinib
Formule: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Point de fusion: 139…158 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09752958
Numéro CAS: 698387-09-6