Imprimer
Cediranib base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BIFK0013-10MG BIFK0013-5MG BIFK0013-1MG
APOSBIFK0013-10MGEA 154 EUR
APOSBIFK0013-10MG APOSBIFK0013-5MG APOSBIFK0013-1MG
Cediranib base libre ≥99%
Cediranib
Formule: C₂₅H₂₇FN₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09954115
Numéro CAS: 288383-20-0