Imprimer
Fluorescein diacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF4105-25G BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA 132 EUR
APOSBIF4105-25G APOSBIF4105-5G
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formule: C₂₄H₁₆O₇
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6