Imprimer
Ellagic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIE1001-5G BIE1001-25G BIE1001-100G
APOSBIE1001-5GEA 26.1 EUR
APOSBIE1001-5G APOSBIE1001-25G APOSBIE1001-100G
Ellagic acid
Ellagic acid
Glutathione S-transference inhibitor.
Formule: C₁₄H₆O₈
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 476-66-4
EINECS: 207-508-3