Imprimer
Conessine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIDF1033-100MG BIDF1033-250MG BIDF1033-25MG
APOSBIDF1033-100MGEA 154 EUR
APOSBIDF1033-100MG APOSBIDF1033-250MG APOSBIDF1033-25MG
Conessine
Conessine
Natural product.
Formule: C₂₄H₄₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016752
Numéro CAS: 546-06-5
EINECS: 208-897-2