Imprimer
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Deoxyguanosine triphosphate trisodium salt, 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 212 EUR
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080337
Numéro CAS: 93919-41-6