Imprimer
2-Désoxy-D(-)-ribose ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID533-100G BID533-25G
APOSBID533-100GEA 88.6 EUR
APOSBID533-100G APOSBID533-25G
2-Désoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Désoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Point de fusion: 76…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0