Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
BID2165-10G BID2165-1G BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA 241 EUR
APOSBID2165-10G APOSBID2165-1G APOSBID2165-5G
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414.33 g/mol
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5