Imprimer
2-Désoxy-L(+)-ribose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID1005-5G BID1005-10G
APOSBID1005-5GEA 183 EUR
APOSBID1005-5G APOSBID1005-10G
2-Désoxy-L(+)-ribose
2-Désoxy-L-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00132941
Numéro CAS: 18546-37-7