Imprimer
17-DMAG
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID1002-10MG BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA 132 EUR
APOSBID1002-10MG APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Formule: C₃₂H₄₈N₄O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08457919
Numéro CAS: 467214-20-6