Imprimer
Doxycycline monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID0123-100G BID0123-250G BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA 0 EUR
APOSBID0123-100G APOSBID0123-250G APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682958
Numéro CAS: 17086-28-1
EINECS: 209-271-1