Imprimer
Doxycycline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 261 EUR
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427564
Numéro CAS: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7