Imprimer
Trimethyl-β-cyclodextrin
Fournisseur: Apollo Scientific
BICY1077-5G BICY1077-10G
APOSBICY1077-5GEA 547 EUR
APOSBICY1077-5G APOSBICY1077-10G
Trimethyl-β-cyclodextrin
Trimethyl-beta-cyclodextrin
Formule: C₆₃H₁₁₂O₃₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010728
Numéro CAS: 55216-11-0