Imprimer
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
Fournisseur: Apollo Scientific
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 335 EUR
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Formule: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148890
Numéro CAS: 128446-34-4