Imprimer
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins, Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin, 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
BICY1000-5G BICY1000-1G
APOSBICY1000-5GEA 690 EUR
APOSBICY1000-5G APOSBICY1000-1G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Formule: C₅₆H₉₈O₃₅
MW: 1331.3563 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011616
Numéro CAS: 51166-71-3