Imprimer
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-β-D-galactopyranoside
BICL5067-1G BICL5067-2G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 393 EUR
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-2G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₀H₂₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 176299-96-0