Imprimer
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylphenyl 1-thio-beta-D-galactopyranoside
BICL4167-10G BICL4167-5G BICL4167-2G
APOSBICL4167-10GEA 824 EUR
APOSBICL4167-10G APOSBICL4167-5G APOSBICL4167-2G
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₅S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04973631
Numéro CAS: 28244-98-6