4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4136-5G
BICL4136-1G
BICL4136-2G
APOSBICL4136-5GEA
629
EUR
APOSBICL4136-5G
APOSBICL4136-1G
APOSBICL4136-2G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Formule:
C₁₃H₁₈O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797143 Numéro CAS: 6032-32-2 |