Imprimer
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
BIC8500-5G BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA 26.1 EUR
APOSBIC8500-5G APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 98%
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5