Imprimer
(S)-(+)-Camptothecin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
BIC8442-10G BIC8442-1G BIC8442-5G
APOSBIC8442-10GEA 174 EUR
APOSBIC8442-10G APOSBIC8442-1G APOSBIC8442-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
A potent antitumor antibiotic.
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 7689-03-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,III