Imprimer
Coenzyme A trilithium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC7401-100MG BIC7401-500MG BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA 179 EUR
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formule: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
MW: 785.33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075848
Numéro CAS: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9