Imprimer
Bleu brillant de Coomassie G250
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Brilliant blue G-250, Serva Blue G, Coomassie Blue G 250, Xylene Brilliant Cyanine G, Brillant blue G, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, C.I. 42655, Acid Blue 90, Sodium 3-(((4-((4-((4-ethoxyphenyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-methylphenyl)(ethyl)amino)methyl)benzenesulphonate, Brilliant indocyanine G, Brilliant Blue G
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 139 EUR
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Bleu brillant de Coomassie G250
Bleu brillant de Coomassie G250
C.I. 42655
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4