Imprimer
Calcitriol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,25-Dihydroxycholecalciferol, (1R,3S,Z)-5-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3
BIC3222-10MG BIC3222-25MG BIC3222-5MG
APOSBIC3222-10MGEA 348 EUR
APOSBIC3222-10MG APOSBIC3222-25MG APOSBIC3222-5MG
Calcitriol
Calcitriol
Formule: C₂₇H₄₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867079
Numéro CAS: 32222-06-3
EINECS: 250-963-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I