Imprimer
Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO) ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 87 EUR
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique (CAPSO) ≥97%
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5