Imprimer
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
BIC1066-100MG BIC1066-250MG
APOSBIC1066-100MGEA 284 EUR
APOSBIC1066-100MG APOSBIC1066-250MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Formule: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460.39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467494
Numéro CAS: 124387-19-5