Imprimer
Chromomycin A3
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC1009-10MG BIC1009-5MG BIC1009-1MG
APOSBIC1009-10MGEA 522 EUR
APOSBIC1009-10MG APOSBIC1009-5MG APOSBIC1009-1MG
Chromomycin A3
Chromomycin A3
Antibiotic that can serve as a fluorescent DNA stain.
Formule: C₅₇H₈₂O₂₆
Point de fusion: 182 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043151
Numéro CAS: 7059-24-7
EINECS: 230-348-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,I