Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
BIC0707-1KG BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA 92.8 EUR
APOSBIC0707-1KG APOSBIC0707-500G
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157.62 g/mol
Point de fusion: 175
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810