Imprimer
Chlorure de choline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Chlorure de choline
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Point de fusion: 302…305 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226