Imprimer
Chaetocin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC0128-1MG BIC0128-5MG
APOSBIC0128-1MGEA 71.2 EUR
APOSBIC0128-1MG APOSBIC0128-5MG
Chaetocin
Chaetocin
Source: From Chaetomium sp.
Formule: C₃₀H₂₈N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133163
Numéro CAS: 28097-03-2