Imprimer
Thaxtomin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIBR1102-1MG BIBR1102-5MG BIBR1102-500UG
APOSBIBR1102-1MGEA 284 EUR
APOSBIBR1102-1MG APOSBIBR1102-5MG APOSBIBR1102-500UG
Thaxtomin A
Thaxtomin A
Formule: C₂₂H₂₂N₄O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 122380-18-1