Imprimer
Chaetoglobosin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIBR1023-1MG BIBR1023-5MG
APOSBIBR1023-1MGEA 143 EUR
APOSBIBR1023-1MG APOSBIBR1023-5MG
Chaetoglobosin A
Chaetoglobosin A
Formule: C₃₂H₃₆N₂O₅
Point d'ébullition: 763,85 °C
Point de fusion: 335,85 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 50335-03-0