Imprimer
Bafilomycin B1
Fournisseur: Apollo Scientific
BIBR1013-1MG BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA 236 EUR
APOSBIBR1013-1MG APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Formule: C₄₄H₆₅NO₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242671
Numéro CAS: 88899-56-3