Imprimer
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Orn(N3)
BIBP1083-250MG BIBP1083-1G BIBP1083-5G
APOSBIBP1083-250MGEA 130 EUR
APOSBIBP1083-250MG APOSBIBP1083-1G APOSBIBP1083-5G
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fmoc-δ-azido-Nva-OH
Formule: C₂₀H₂₀N₄O₄
MW: 380.40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1097192-04-5