Imprimer
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3,19-dioxo-2,8,11,14-tetraoxa-4,18-diazadocosan-22-oic acid
BIBP1077-500MG BIBP1077-1G BIBP1077-5G
APOSBIBP1077-500MGEA 79.9 EUR
APOSBIBP1077-500MG APOSBIBP1077-1G APOSBIBP1077-5G
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
Formule: C₂₉H₃₈N₂O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05663769
Numéro CAS: 172089-14-4