Imprimer
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832511
Numéro CAS: 118119-32-7