Imprimer
H-L-Dap(Boc)-OMe·HCl
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Dapa(Boc)-OMe.HCl, H-Dap(Boc)-OMe·HCl
BIBA1021-1G BIBA1021-5G BIBA1021-10G
APOSBIBA1021-1GEA 102 EUR
APOSBIBA1021-1G APOSBIBA1021-5G APOSBIBA1021-10G
H-L-Dap(Boc)-OMe·HCl
H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
Formule: C₉H₁₉ClN₂O₄
MW: 254.711 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798684
Numéro CAS: 114559-25-0