Imprimer
Semicarbazide, chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6269-1KG BIB6269-500G BIB6269-100G
APOSBIB6269-1KGEA 132 EUR
APOSBIB6269-1KG APOSBIB6269-500G APOSBIB6269-100G
Semicarbazide, chlorhydrate
Semicarbazide, chlorhydrate
Formule: CH₆ClN₃O
Point de fusion: 175…177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013009
Numéro CAS: 563-41-7