Imprimer
Pyr-βNA
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6266-5G BIB6266-1G BIB6266-250MG
APOSBIB6266-5GEA 729 EUR
APOSBIB6266-5G APOSBIB6266-1G APOSBIB6266-250MG
Pyr-βNA
Pyr-βNA
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055911
Numéro CAS: 22155-91-5
EINECS: 244-809-9
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III