2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-MUNANA
BIB6114-100MG
BIB6114-25MG
APOSBIB6114-100MGEA
393
EUR
APOSBIB6114-100MG
APOSBIB6114-25MG
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Formule:
C₂₁H₂₄NNaO₁₁·xH₂O MW: 489.41 g/mol (anhy) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00057309 Numéro CAS: 76204-02-9 |