Imprimer
4-Methyl-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 0 EUR
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055987
Numéro CAS: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2