Imprimer
L(+)-Acide lactique 98.0+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 284 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Acide lactique 98.0+%
L(+)-Acide lactique
Formule: C₃H₆O₃
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2