Imprimer
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Indolyl phosphate disodium salt
BIB6081-1G BIB6081-500MG BIB6081-5G
APOSBIB6081-1GEA 313 EUR
APOSBIB6081-1G APOSBIB6081-500MG APOSBIB6081-5G
3-Indoxyl phosphate disodium salt
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Formule: C₈H₆NNa₂O₄P
MW: 257.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040646
Numéro CAS: 3318-43-2