Imprimer
L-Homocysteine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-HoCys-OH
BIB6065-100MG BIB6065-1G BIB6065-500MG
APOSBIB6065-100MGEA 109 EUR
APOSBIB6065-100MG APOSBIB6065-1G APOSBIB6065-500MG
L-Homocysteine
L-Homocysteine
Formule: C₄H₉NO₂S
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151320
Numéro CAS: 6027-13-0
EINECS: 227-891-0