Imprimer
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6045-100MG BIB6045-250MG BIB6045-500MG
APOSBIB6045-100MGEA 161 EUR
APOSBIB6045-100MG APOSBIB6045-250MG APOSBIB6045-500MG
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Formule: C₃₇H₇₄NO₈P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036776
Numéro CAS: 923-61-5