Imprimer
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6043-1G BIB6043-250MG BIB6043-10G
APOSBIB6043-1GEA 241 EUR
APOSBIB6043-1G APOSBIB6043-250MG APOSBIB6043-10G
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₄₀H₈₀NO₈P
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036903
Numéro CAS: 63-89-8